56064C
Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco
dry powder, DPBS Modified, without calcium, without magnesium, suitable for cell culture
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
DPBS
Description
for research or for further manufacturing use
Forme
dry powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Application
Quantité
Supplément
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable