Principaux documents
D5399
SAFC
3,5-Dibenzyloxyacetophenone
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5CH2O)2C6H3COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.39
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pf
60-62 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1cc(OCc2ccccc2)cc(OCc3ccccc3)c1
InChI
1S/C22H20O3/c1-17(23)20-12-21(24-15-18-8-4-2-5-9-18)14-22(13-20)25-16-19-10-6-3-7-11-19/h2-14H,15-16H2,1H3
Clé InChI
KOJXGMJOTRYLBD-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par