D4567
Anti-DNMT1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DNA methyltransferase
477,00 €
About This Item
477,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~180 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200 using mouse COS-7 cells
microarray: suitable
western blot: 1:1,000-1:2,000 using nuclear extracts of human HEK 293T cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DNMT1(1786)
mouse ... Dnmt1(13433)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable