Key Documents
D0756
Sigma-Aldrich
Dansyl-DL-norleucine cyclohexylammonium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H24N2O4S · C6H13N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
463.63
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
NC1CCCCC1.CCCCC(NS(=O)(=O)c2cccc3c(cccc23)N(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C18H24N2O4S.C6H13N/c1-4-5-10-15(18(21)22)19-25(23,24)17-12-7-8-13-14(17)9-6-11-16(13)20(2)3;7-6-4-2-1-3-5-6/h6-9,11-12,15,19H,4-5,10H2,1-3H3,(H,21,22);6H,1-5,7H2
Clé InChI
WRZSGEVGMAPVCB-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable