D0571
Monoclonal Anti-DICER1 antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone DCR1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DCR1, Anti-HERNA, Anti-Helicase with RNASE motif, Anti-Helicase-MOI, Anti-K12H4.8-LIKE
439,00 €
About This Item
439,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
DCR1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~218 kDa
Espèces réactives
human, mouse, rat
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extract of human HEK-293T cells
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DICER1(23405)
mouse ... Dicer1(192119)
rat ... Dicer1(299284)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable