CRISPR12H
CRISPR-Lenti Non-Target Control High Titer Transduction Particles
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Conditionnement
vial of 200 μL
Concentration
5x108 VP/ml (via p24 assay)
Application(s)
CRISPR
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Application
- Negative Control, CRISPR high titer lentivirus format.
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/crispr.
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable