Principaux documents
CAS9NEO
Sigma-Aldrich
Cas9 Neomycin Lenti Plasmid
1 EA
249,00 €
249,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
249,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41106609
Nomenclature NACRES :
NA.51
249,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Forme
liquid
Conditionnement
vial of 50 μL
Concentration
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
Application(s)
CRISPR
Sélection
blasticidin
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
This product is a neomycin resistant lenti-Cas9 plasmid for generation of lentiviral particles. Use Sigma′s lentiviral Cas9 reagents to efficiently generate stable cell lines expressing Cas9 for CRISPR genome editing. Sigma′s lenti-Cas9 plasmid is one part of a two-vector CRISPR system with individual Cas9 and gRNA expression vectors. Please see the link above to order gRNA.
Application
Functional Genomics/Screening /Target Validation/Genome Editing
Caractéristiques et avantages
Use lentiviral particles to generate cells with stable expression of Cas9 nuclease.
Composants
1ug of plasmid DNA, EF1a-Cas9-2A-Neomycin Lenti
Liaison
Click here to order gRNA plasmid and virus.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable