Principaux documents
S6268
Sigma-Aldrich
Pipettes Pasteur Sigma
non-plugged, L 9 in.
Synonyme(s) :
Pasteur Pipette
250 EA
84,70 €
1000 EA
306,00 €
84,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
250 EA
84,70 €
1000 EA
306,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
eCl@ss :
32079210
Nomenclature NACRES :
NB.01
84,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
glass
Stérilité
sterile; γ-irradiated
sterile; γ-irradiated
Caractéristiques
graduations: no
Conditionnement
pack of 25 ea (packed in blisterpacks)
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Longueur
9 in.
Application
Sigma Pasteur pipettes have been used to transfer embryos and manipulate human embryonic stem cell lines (hESC).[1]
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Derivation of Human Embryonic Stem Cell Lines from Poor Quality Embryos
Ronak S, et al.
Methods in Molecular Biology, 151?161-151?161 (2012)