Principaux documents
CLS3931
Corning® multiwell plates, plate lids and sealing mats
96 well plate lid, rigid polystyrene low evaporation lid w/ corner notch, condensation rings, sterile, 25/cs
Synonyme(s) :
96 multiwell plate, 96 well microplate lid, 96 well microtiter plate, 96 well plate
50 EA
139,00 €
139,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 EA
139,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.15
139,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polystyrene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
Conditionnement
pack of 25
case of 50
Fabricant/nom de marque
Corning 3931
Taille
96 wells
Couleur
clear
Description générale
  • Lids are made of rigid polystyrene
  • Lids have a corner notch on the A1 corner to correspond to the corner notches found on all Corning® microplates
  • Lids do not fit Corning 2μL 1536 well microplates or 2mL 96 well storage blocks
  • Sterilized by gamma radiation
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.