CLS354480
Corning® BioCoat™ Matrigel® 24 well plates
Tissue Culture (TC)-treated surface clear PET membrane (8.0um Pore Polyester (PET) Membrane), pkg of 24 ea (2 packs of 24), Invasion Chamber
Synonyme(s) :
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
709,00 €
About This Item
709,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Corning® BioCoat™ Matrigel® Invasion Chamber, clear PET membrane (8.0um Pore Polyester (PET) Membrane), well size 24 wells
Matériaux
clear PET membrane (8.0um Pore Polyester (PET) Membrane)
Caractéristiques
lid: no
Conditionnement
pkg of 24 ea (2 packs of 24)
Fabricant/nom de marque
Corning 354480
Taille des puits
24 wells
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)