Principaux documents
CLS354402
Corning® BioCoat Fibronectin Multiwell Plate
well size 6 wells, flat bottom clear wells, lid
Synonyme(s) :
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
5 EACH
260,00 €
260,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 EACH
260,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122102
Nomenclature NACRES :
NB.13
260,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
flat bottom clear wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
Conditionnement
pkg of 5 ea (Individually wrapped)
Fabricant/nom de marque
Corning 354402
Taille
6 well
Taille des puits
6 wells
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Cell culture
Informations légales
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable