CLS354409
Corning® BioCoat™ Fibronectin Microplate
well size 96 wells, flat bottom clear wells, lid
Synonyme(s) :
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
270,00 €
About This Item
270,00 €
Produits recommandés
Matériaux
flat bottom clear wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
Conditionnement
pkg of 5 ea (Individually wrapped)
Fabricant/nom de marque
Corning 354409
Taille
96 well
Taille des puits
96 wells
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable