Principaux documents
CLS354088
Corning® BioCoat Fibronectin #1 German Glass Coverslip
size 22 mm, round glass, pkg of 60 ea (1 pack,Bulk Packed)
Synonyme(s) :
slides, coverslip
60 EACH
340,00 €
340,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
60 EACH
340,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122107
Nomenclature NACRES :
NB.13
340,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
round glass
Conditionnement
pkg of 60 ea (1 pack,Bulk Packed)
Fabricant/nom de marque
Corning 354088
Taille
22 mm
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Cell culture
Informations légales
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable