CLS354089
Corning® BioCoat™ Collagen I #1 German Glass Coverslip
size 22 mm, round glass, pkg of 60 ea (1 pack, Bulk Packed)
Synonyme(s) :
slides, coverslip
280,00 €
About This Item
280,00 €
Produits recommandés
Matériaux
round glass
Conditionnement
pkg of 60 ea (1 pack, Bulk Packed)
Fabricant/nom de marque
Corning 354089
Taille
22 mm
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable