CLS353847
Corning® Primaria Cell Culture Plate
size 24 well
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
flat polystyrene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
Fabricant/nom de marque
Corning 353847
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Taille
24 well
Type de liaison
cell culture treated