CLS353263
Corning® Falcon® 96 Well Library Storage Plate
conical clear polypropylene, sterile
Synonyme(s) :
96 multiwell plate
367,00 €
About This Item
367,00 €
Produits recommandés
Matériaux
conical clear polypropylene
Stérilité
sterile
Fabricant/nom de marque
Corning 353163
Taille
96 well
Catégories apparentées
Application
Informations légales