Principaux documents
CLS351152
Corning® FluoroBlok Permeable Support
plate wells 24 well, with 8.0 um Colored PET Membrane, sterile
Synonyme(s) :
Permeable Support
48 EACH
537,00 €
537,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
48 EACH
537,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.13
537,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid: no
with 8.0 um Colored PET Membrane
Conditionnement
case of 48 ea (Individually wrapped)
Fabricant/nom de marque
Corning 351152
plate wells
24 well
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
Corning® FluoroBlok 24 Well Plate Permeable Support with 8.0μm Colored PET Membrane, Sterile, 1/Pack, 48/Case
Application
Cell Culture
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.