Principaux documents
CLS351029
Corning® Falcon® Bacteriological Petri Dish
W × H 100 mm × 15 mm, standard lid, sterile
Synonyme(s) :
Bacteriological Dish, Bacteriological Petri Dish, Falcon Petri Dish
500 EACH
224,00 €
224,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
500 EACH
224,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.13
224,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polystyrene
Stérilité
sterile
Fabricant/nom de marque
Corning 351029
Technique(s)
microbiological culture: suitable
Larg. × H
100 mm × 15 mm
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.