33510
1,10-Phenanthroline monohydrate
redox indicator, ACS reagent, puriss. p.a., ≥99.5% (calc. to the dried substance)
Synonyme(s) :
o-Phenanthroline monohydrate
72,80 €
About This Item
72,80 €
Produits recommandés
Nom du produit
1,10-Phenanthroline monohydrate, ACS reagent, puriss. p.a., ≥99.5% (calc. to the dried substance), for redox titration
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Niveau de qualité
Essai
≥99.5% (calc. to the dried substance)
8.5-9.5% water basis
Technique(s)
titration: suitable
Impuretés
8.5-9.5% water
Résidus de calcination
≤0.05% (as SO4)
Pf
100-104 °C (lit.)
97-102 °C
Adéquation
passes test for iron detection
passes test for redox indicator
Chaîne SMILES
O.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;/h1-8H;1H2
Clé InChI
PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges