Documents
P5856
Sigma-Aldrich
Boîtes de Pétri, polystyrène
size 100 mm × 15 mm
Synonyme(s) :
petri dish, petri plate, petri plates
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.14
Matériaux
circles
polystyrene
Stérilité
sterile; γ-irradiated
Caractéristiques
disposable
lid
vertical stacking ring (stackable), recommendedfor manual use
Optically clear with consistently flat bottoms
Conditionnement
pack of 500 ea
Capacité de la boîte
~115 mL
Diam. de la boîte/de la coupelle
100 mm
Taille
100 mm × 15 mm
Type de liaison
non-treated surface
Description générale
Note: The actual nominal dimensions of these plates possess an inner diameter of 88mm and an outer diameter with lid of 92.4mm.
Ces boîtes sont conçues pour pouvoir être facilement ouvertes et fermées d'une seule main. La base et le couvercle présentent une arête carrée qui sécurise la prise en main. Grâce à la longueur et la forme évasée de sa jupe, le couvercle peut être facilement retiré et remplacé. Ces boîtes comportent trois nervures d'aération sur le dessous du couvercle pour éviter l'accumulation de condensation.
  • Boîtes de Pétri standard optimisées pour l'automatisation
  • Surface de visualisation transparente sur le couvercle et la base
  • Boîtes de Pétri en polystyrène jetables (à usage unique) pour analyses microbiologiques classiques
  • Fabriquées par moulage de polystyrène de qualité médicale vierge
  • Translucides
  • Radiostérilisées
  • Stérilité garantie jusqu'à l'ouverture de la pochette
  • Les nervures d'aération assurent la circulation d'air et limitent la condensation pendant l'incubation
  • Le couvercle à jupe évasée et les arêtes carrées permettent de travailler facilement d'une seule main, en particulier avec des gants
Attention : Ces boîtes soient en polystyrène et non en verre. Leurs parois peuvent donc être plus minces. Cela entraîne une différence de diamètre extérieur d'environ 10 mm.