Principaux documents
CLS3392
Supports perméables Corning® HTS Transwell®, 96 puits
HTS Transwell-96 Permeable Support with 1.0 μm pore polyester membrane, TC-treated, sterile, 5/cs
Synonyme(s) :
corning transwell, transwell corning
5 EA
2 010,00 €
2 010,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 EA
2 010,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NA.75
2 010,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
flat bottom wells clear
polyethylene membrane
polystyrene
round wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
skirt
plate format: 96 well
Conditionnement
case of 5
pack of 5
Fabricant/nom de marque
Corning 3392
Volume de travail de l'insert
0.08 mL
Diam. de la membrane
4.26 mm
Épaisseur de la membrane
10.0 μm
Taille
96 wells
Superficie
0.14 cm2 , cell growth area
Volume de travail par puits
0.235 mL
Couleur
clear plate
Dimension de pores
1.0 μm pore size
Adéquation
suitable for (cell culture applications; optimal for cell attachment)
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
  • Ce produit inclut l′unité Transwell® (1 plateau intégré à 96 puits), plaque réservoir (pour étapes de croissance cellulaire), plaque réceptrice (96 puits, pour étapes de croissance ou test) et 2 couvercles stériles ; 5 kits par boîte
  • Membrane en PET (polyester) à pores de 1,0 μm
  • La membrane est traitée pour optimiser l′adhérence cellulaire
  • La surface de croissance mesure 0,143 cm², ce qui représente une superficie plus large de 20-50 % par rapport aux autres marques
  • Grandes ouvertures d′accès apicales et basolatérales
  • Conception optimisée pour l′automation avec des ouvertures d′alimentation multicanaux, une surface de saisie améliorée et un système de codes-barres
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.