Principaux documents
CLS3359
Corning® 96 Well Storage Microplate
round bottom clear, polypropylene, bag of 25 ×, sterile, lid: no
Synonyme(s) :
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
100 EA
429,00 €
429,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EA
429,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.13
429,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene
round bottom clear
Stérilité
sterile
Caractéristiques
RNase and DNase free
lid: no
Fabricant/nom de marque
Corning 3359
Conditionnement
bag of 25 ×
Taille
96 wells
Volume des puits
330 μL
Volume de travail par puits
75-200 μL
Couleur
clear
Adéquation
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
Type de liaison
non-treated surface
Caractéristiques et avantages
  • Corning® 96 well microplates support various assay and storage application requirements.
  • Features uniform skirt heights for the greater robotic gripping surface.
  • Resistant to most solvents including DMSO, ethanol, methanol.
  • RNase-/DNase-free.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.