CLS3004
Spatules à usage unique Corning®
Small spoon/spoon
Synonyme(s) :
Spatula for Lab Use
About This Item
Code UNSPSC :
41122403
Nomenclature NACRES :
NB.14
Produits recommandés
Stérilité
sterile
Fabricant/nom de marque
Corning 3004
Longueur
236 mm
Catégories apparentées
Description générale
Les spatules à usage unique de Corning ont été conçues pour gagner du temps et fournir des échantillons sans contamination. Éliminent le besoin de recycler et de stériliser les spatules réutilisables.
Chaque spatule est fournie emballée individuellement, sans ARNase/ADNase, apyrogène et antistatique.
Chaque spatule est fournie emballée individuellement, sans ARNase/ADNase, apyrogène et antistatique.
Caractéristiques et avantages
- Corning® single use spatulas have a narrow spoon at one end and a larger round spoon at the other end.
- Polystyrene and color concentrate blend with 236 mm length.
- Visually Inspected for accurate labeling, product configuration, seal and barrier integrity.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.