pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
100 ea | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 311,00 € |
A propos de cet article
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41122403
311,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidersterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning 3003
L
247 mm
General description
Les spatules à usage unique de Corning ont été conçues pour gagner du temps et fournir des échantillons sans contamination. Éliminent le besoin de recycler et de stériliser les spatules réutilisables.
Chaque spatule est fournie emballée individuellement, sans ARNase/ADNase, apyrogène et antistatique.
Chaque spatule est fournie emballée individuellement, sans ARNase/ADNase, apyrogène et antistatique.
Features and Benefits
- Corning® single-use spatulas are made of polystyrene and are color concentrate blends.
- Tapered blade/spoon with 247 mm length.
- Visually Inspected for accurate labeling, product configuration, seal and barrier integrity.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| L 247 mm | L 248 mm | L 236 mm | L 250 mm |
| manufacturer/tradename Corning 3003 | manufacturer/tradename Corning 3005 | manufacturer/tradename Corning 3004 | manufacturer/tradename Corning 3007 |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spatules à usage unique Corning®