Principaux documents
CLS1015P500
Corning® reusable beaker with handle and spout
polypropylene, size 500 mL
Synonyme(s) :
Corning container
12 EA
147,00 €
147,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
147,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
147,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
graduations (10 mL)
Fabricant/nom de marque
Corning 1015P-500
H × D.E.
136 mm × 95 mm
Taille
500 mL
Description générale
The polypropylene reusable beakers are transluscent and printed with blue graduations.
Autres remarques
Browse all plastic beakers
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.