CLS1000P5L
Corning® reusable low form beaker
polypropylene, size 5 L
Synonyme(s) :
Corning container
148,00 €
About This Item
148,00 €
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
graduations (500 mL)
Fabricant/nom de marque
Corning 1000P-5L
H × D.E.
247 mm × 181 mm
Taille
5 L
Catégories apparentées
Description générale
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.