Principaux documents
Z130990
Nalgene® beaker with handle
capacity 1,000 mL
Synonyme(s) :
HDPE beaker, heavy wall beaker
1 EA
34,70 €
34,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
34,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
34,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
high-density polyethylene
Caractéristiques
graduations
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene 1220-1250
Capacité
1,000 mL
Description générale
Heavy-wall, HDPE, rectangular handle. Graduated in oz and mL. Suitable for handling acids and alkalis.
Autres remarques
Browse all plastic beakers
Informations légales
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries