Principaux documents
CLS1003P1L
Corning® reusable low form beaker
perfluoroalkoxy copolymer, size 1 L
Synonyme(s) :
Corning container
6 EA
1 290,00 €
1 290,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
6 EA
1 290,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
1 290,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
perfluoroalkoxy copolymer
Caractéristiques
graduations (100 mL)
Fabricant/nom de marque
Corning 1003P-1L
H × D.E.
140 mm × 104 mm
Taille
1 L
Description générale
The polypropylene reusable Griffin-style beakers are transluscent and printed with blue graduations.
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
Autres remarques
Browse all plastic beakers
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.