Principaux documents
CLS1000P100
Corning® reusable low form beaker
polypropylene, size 100 mL
Synonyme(s) :
Corning container
12 EA
38,80 €
38,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
38,80 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116155
Nomenclature NACRES :
NB.43
38,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
graduations (20 mL)
Fabricant/nom de marque
Corning 1000P-100
H × D.E.
71 mm × 50 mm
Taille
100 mL
Description générale
The polypropylene reusable Griffin-style beakers are transluscent and printed with blue graduations.
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
Autres remarques
Browse all plastic beakers
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.