OX-85
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Mouse x Mouse Hybridoma spleen
Conditionnement
tube of 5 μg 95111405-DNA-5UG
pkg of vial of cells 95111405-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Myélome
NS1
Réactivité
Anti-L-Selectin, rat
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Immunogène
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage