BR143270
BRAND® special laboratory tubing
I.D. × O.D. × W 6 mm × 9 mm × 1.5 mm, L 20 m
Synonyme(s) :
Special laboratory tubing, Tubing
212,00 €
About This Item
212,00 €
Produits recommandés
Matériaux
PVC
Fabricant/nom de marque
BRAND 143270
D.I. × D.E. × l
6 mm × 9 mm × 1.5 mm
Longueur
20 m