Principaux documents
COLO 320 DMF
93051118, human colon, Round & Refractile
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
COLO 320 DMF, 93051118
Source biologique
human colon
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Round & Refractile
Produits
Norepinephrine, epinephrine, serotonin, adrenocorticotropic, parathyroid hormones
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Human colon carcinoma
Description de la lignée cellulaire
Derived from a colon cancer biopsy of a 55 year old female.
Application
Tumourigenicity studies
Milieu de culture
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Procédure de repiquage
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Will form clusters in suspension.
Autres remarques
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.