M290
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Mouse x Rat Hybridoma
Conditionnement
tube of 5 μg 93012001-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93012001-1VL
ImmunoDon
LOU/c rat spleen
Myélome
P3X63Ag8.653
Réactivité
Anti-α-E (α-M290) integrin subunit, mouse
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Immunogène
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage