Principaux documents
SHOK
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
hamster embryo
Conditionnement
tube of 5 μg 90071805-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90071805-1VL
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Fibroblast
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Hamster Syrian embryo
Description de la lignée cellulaire
A contact inhibited embryonal Syrian hamster cell line.
Application
Contact inhibition studies
Milieu de culture
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Procédure de repiquage
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Autres remarques
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.