KT12 human cell line
88012503, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., IHW Number: 9073
Synonyme(s) :
LKT12
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human blood
Conditionnement
tube of 5 μg 88012503-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88012503-1VL
Ethnicité
Japanese
Sexe
male
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
Cw: 0401 1202
B: 3501 5101 (!)52
HLA DRB1: 09
HLA DQB1: 03
HLA DPB1: 0402 0501
Profil sérologique
HLA A ief: 24.1 31
HLA C: 4
HLA B: 35 51
HLA B ief: 35.3 51
Bw4/bw6: 4 6
HLA Dw: 23
HLA DR: 9
HLA DR53: 53
HLA DQ: 9
HLA DP: 5
Milieu de culture
Procédure de repiquage