Principaux documents
HFFF2
86031405, human prostate (fetal), Fibroblast
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
HFFF2, 86031405
Source biologique
human prostate (fetal)
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Fibroblast
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Human Caucasian foetal foreskin fibroblast
Description de la lignée cellulaire
Derived from a 14-18 week old human foetus. The cells support growth of CMV and HSV. This cell line has a finite life span.
Application
Virus studies: CMV and HSV
Profil d'ADN
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,11
D13S317: 11,12
D16S539: 11,13
D5S818: 11
D7S820: 8,12
THO1: 9.3
TPOX: 8,11
vWA: 16,17
Milieu de culture
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Procédure de repiquage
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Autres remarques
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.