Principaux documents
IT5SP0017
Millipore
Packaging Kit - Spare Set of Shipping Boxes/Foam
1 EA
185,00 €
185,00 €
Date d'expédition estimée le19 juin 2025Détails
Changer de vue
1 EA
185,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151819
eCl@ss :
32031690
185,00 €
Date d'expédition estimée le19 juin 2025Détails
Fabricant/nom de marque
Integritest®
Niveau de qualité
Hauteur
36 in.
914 mm
Largeur
24 in.
Profondeur
24 in.
Poids
64 oz
Compatibilité
for use with INTEGRITEST® 5
Température de stockage
2-30°C
Informations légales
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany