YTH 913.12
11060810
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Rat x Rat Hybridoma
ImmunoDon
DA rat spleen
Myélome
Y3.AG.1.2.3
Réactivité
Human CD28
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Isotype
IgG2b
Conditions d'expédition
dry ice
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Immunogène
Milieu de culture
Procédure de repiquage