Principaux documents
Z330906
Lenz® Squibb separating funnel
funnel capacity 2,000 mL, joint: ST/NS 29/32, glass key, graduated: no
1 EA
116,00 €
116,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
116,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
116,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass 3.3
glass key
Joint
joint: ST/NS29/32
Caractéristiques
graduated: no
Fabricant/nom de marque
Bistabil®
Lenz 4.0100.73
Capacité de l'entonnoir
2,000 mL
Alésage du bouchon
6.0 mm
Informations légales
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH