ANGM-CSS
8040401, human brain, Fusiform, can form heaps of cells
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
ANGM-CSS, 08040401
Source biologique
human brain
Mode de croissance
Not specified
Caryotype
Near tetraploid; range 88 to 91 - see Cell Line Description for more information
Morphologie
Fusiform, can form heaps of cells
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Milieu de culture
Procédure de repiquage