C9650
β-Cyano-L-alanine
≥95%, suitable for ligand binding assays
Synonyme(s) :
3-cyano-L-alanine
About This Item
Produits recommandés
product name
β-Cyano-L-alanine, ≥95%
Pureté
≥95%
Forme
powder
Technique(s)
ligand binding assay: suitable
Couleur
white
Pf
217 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC([C@@H](N)CC#N)=O
InChI
1S/C4H6N2O2/c5-2-1-3(6)4(7)8/h3H,1,6H2,(H,7,8)/t3-/m0/s1
Clé InChI
BXRLWGXPSRYJDZ-VKHMYHEASA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable