C9500
(±)-Carnitine hydrochloride
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
β-Hydroxy-γ-(trimethylammonio)butyrate hydrochloride, (±)-Carnitine chloride, DL-Carnitine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
product name
(±)-Carnitine hydrochloride, ≥98% (TLC)
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white
Chaîne SMILES
[Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H
Clé InChI
JXXCENBLGFBQJM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable