Principaux documents
94954
Supelco
L-Carnitine hydrochloride
analytical standard
Synonyme(s) :
(−)-β-Hydroxy-γ-(trimethylammonio)butyrate, Vitamin BT
50 MG
108,00 €
108,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
108,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3N+CH2CH(OH)CH2CO2H · Cl-
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NB.21
108,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (HPLC)
Activité optique
[α]/D -24.0±2.0°, c = 0.2 in H2O
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/t6-;/m1./s1
Clé InChI
JXXCENBLGFBQJM-FYZOBXCZSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Carnitine is a quaternary amine that occurs naturally in most mammalian tissue. It is present in relatively high concentrations in skeletal muscle and heart where it is involved in regulating energy metabolism. It shifts glucose metabolism from glycolysis to glycogen storage and enhances the transport of long chain fatty acids into the mitochondria where they are oxidized for energy production.
Produits recommandés
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable