679046
Cholesterol-26,26,26,27,27,27-d6
98 atom % D, 97% (CP)
Synonyme(s) :
Cholesterol-26,26,26,27,27,27-d6
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
97% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Point d'ébullition
360 °C
Pf
147-149 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES
[H][C@@]12CC=C3C[C@@H](O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])[C@H](C)CCCC(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i1D3,2D3
Clé InChI
HVYWMOMLDIMFJA-QSOBUISFSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable