C1235
Cholesterol Oxidase microbial
recombinant, lyophilized powder, ≥10 units/mg protein
Synonyme(s) :
Cholesterol: oxygen oxidoreductase
316,00 €
About This Item
316,00 €
Produits recommandés
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥10 units/mg protein
Poids mol.
55 kDa
Solubilité
50 mM potassium phosphate buffer, pH 7.0: soluble
Température de stockage
−20°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Protocoles
Enzymatic activity assay for cholesterol oxidase, excluding specific product numbers, providing guidelines for accurate cholesterol oxidase assays.