C8645
Cinoxacin
Synonyme(s) :
1-Ethyl-1,4-dihydro-4-oxo-[1,3]dioxolo[4,5-g]cinnoline-3-carboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder or crystals
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Mode d’action
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Chaîne SMILES
CCN1N=C(C(O)=O)C(=O)c2cc3OCOc3cc12
InChI
1S/C12H10N2O5/c1-2-14-7-4-9-8(18-5-19-9)3-6(7)11(15)10(13-14)12(16)17/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,16,17)
Clé InChI
VDUWPHTZYNWKRN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable