C7207
Monoclonal Anti-β-Catenin antibody produced in mouse
clone 15B8, ascites fluid
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-β-Catenin
508,00 €
About This Item
508,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
15B8, monoclonal
Poids mol.
antigen 94 kDa
Espèces réactives
chicken, bovine, human, canine
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect immunofluorescence: 1:1000 using cultured MDBK cells
microarray: suitable
western blot: 1:1000 using cultured MDBK cells extract
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
research pathology
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CTNNB1(1499)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.