C7082
Monoclonal Anti-β-Catenin antibody produced in mouse
clone 6F9, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-CTNNB, Anti-EVR7, Anti-MRD19, Anti-NEDSDV, Anti-armadillo
484,00 €
About This Item
484,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6F9, monoclonal
Poids mol.
antigen 94 kDa
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
human, chicken, canine, bovine
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:1,000 using cultured MDBK cells
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using cultured MDBK cells extract
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CTNNB1(1499)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunofluorescence (1 paper)
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
- immunoblotting
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.