C7089
Monoclonal Anti-Cdk7/CAK antibody produced in mouse
clone MO-1.1, ascites fluid
477,00 €
About This Item
477,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MO-1.1, monoclonal
Poids mol.
antigen 40 kDa
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1:50,000 using a cultured human cell line extract
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CDK7(1022)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- Immunocytochemistry
- Immunohistochemistry (frozen sections)
- Immunoprecipitation
- Microarray
- Western blotting at a dilution of 1:50,000 using a cultured human cell line extract
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable