Principaux documents
936111
Sigma-Aldrich
SerrKap Palladacycle
greener alternative
≥95%
Synonyme(s) :
[Pd(μ-AcO)(4-Cl-CˆN-SO3Na)]2
936111-250MG
320,00 €
320,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
936111-250MG
320,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H22Cl2N2Na2O10Pd2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
964.36
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.21
320,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
solid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Couleur
yellow
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H]C(C1=C([Pd]23oc(C)o[Pd]4(C5=C(C([H])=[N]4C6=CC=C(S(=O)(O[Na])=O)C=C6)C=CC(Cl)=C5)oc(C)o2)C=C(Cl)C=C1)=[N]3C7=CC=C(S(=O)(O[Na])=O)C=C7
Catégories apparentées
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Application
SerrKap Palladacycle is a phosphine-free, water soluble Pd dimer catalyst used extensively for low temperature modifications of nucleosides via Suzuki-Miyaura and Heck reactions. It is also compatible with flow reaction conditions and suitable for late-stage oligonucleotide and DNA modification.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Santosh Kori et al.
Current protocols, 2(7), e502-e502 (2022-07-28)
Modification of nucleosides via cross-coupling processes has been carried out extensively on unprotected halonucleosides to produce functionalized nucleosides that are often developed for incorporation into oligonucleotides or used as fluorescent probes. This approach requires protection of the 5'-OH with the